Aminoiminomethansulfinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20082.1000 8.20082.0250
8.20082.1000EA 156 EUR
8.20082.1000 8.20082.0250
Aminoiminomethansulfinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Aminoiminomethansulfinsäure
Formel: CH₄N₂O₂S
Molekulargewicht: 108.12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002397
CAS-Nummer: 1758-73-2
UN-Nummer: 3341
ADR: 4.2 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 123 °C (decomposition)
Molar Mass 108.12 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously Combustible Material