Tetrabutylammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetra-n-butylammonium acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
335991-50G
335991-10G
335991-5G
SIAL335991-50GEA
428
EUR
SIAL335991-50G
SIAL335991-10G
SIAL335991-5G
Tetrabutylammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumacetat
Formel:
C₁₈H₃₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00043208 CAS-Nummer: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |