Tetrabutylammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetra-n-butylammonium acetate
86849-10G 86849-50G
SIAL86849-10GEA 151 EUR
SIAL86849-10G SIAL86849-50G
Tetrabutylammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumacetat
Formel: C₁₈H₃₉NO₂
MDL Number: MFCD00043208
CAS-Nummer: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8