3,4-Dimethylphenyloxamidsäureethylester
Lieferant: Thermo Scientific
BLT00069.250
BLT00069.1
MAYBBLT00069.250EA
0
EUR
MAYBBLT00069.250
MAYBBLT00069.1
3,4-Dimethylphenyloxamidsäureethylester
3,4-Dimethylphenyloxamidsäureethylester
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ |
CAS-Nummer:
24451-17-0 |