L(-)-Äpfelsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M9138-100G M9138-25G M9138-5G
SIALM9138-100GEA 541 EUR
SIALM9138-100G SIALM9138-25G SIALM9138-5G
L(-)-Äpfelsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure Dinatriumsalz
Formel: C₄H₄Na₂O₅
CAS-Nummer: 138-09-0
EINECS: 205-313-8