L(-)-Äpfelsäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M1125-100G M1125-25G M1125-5G
SIALM1125-100GEA 438 EUR
SIALM1125-100G SIALM1125-25G SIALM1125-5G
L(-)-Äpfelsäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure Mononatriumsalz
Formel: C₄H₅NaO₅
CAS-Nummer: 68303-40-2