Tetrabutylammoniumacetat 1.0 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetra-n-butylammonium acetate
B24773.14 B24773.22
B24773.14EA 59.5 EUR
B24773.14 B24773.22
Tetrabutylammoniumacetat 1.0 M in wässriger Lösung
Tetrabutylammoniumacetat
CAS No.: 10534-59-5 Molecular Formula: C18H39NO2 Formula Weight: 301.51 Refractive Index: 1.3890 Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 3599376
Formel: C₁₈H₃₉NO₂
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 0.990
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043208
CAS-Nummer: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8