DL-Apfelsäure Mononatriumsalz ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium hydrogen DL-malate
A19428.18
A19428.30
A19428.18EA
48.4
EUR
A19428.18
A19428.30
DL-Apfelsäure Mononatriumsalz ≥98%
DL-Apfelsäure Mononatriumsalz
Purity: 98%
CAS No.: 57467-17-1
Molecular Formula: C4H5NaO5
Formula Weight: 156.07
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00798569
Formel:
C₄H₅NaO₅ Schmelzpunkt: 210 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798569 CAS-Nummer: 57467-17-1 |