2',7'-Dichlorfluorescein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
410217-10G 410217-1G
410217-10GEA 384 EUR
410217-10G 410217-1G
2',7'-Dichlorfluorescein, Sigma-Aldrich®
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Molekulargewicht: 401.20 g/mol
MDL Number: MFCD00005047
CAS-Nummer: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2161f301b9cb897d40057f026e346ac02c26f7d&vid=67de540d1b4d841165e31da08059ee10d5911df1&prid=web&clid=SAPDAM