2',7'-Dichlorfluorescein, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.09676.0005
1.09676.1000
1.09676.0005EA
341
EUR
1.09676.0005
1.09676.1000
2',7'-Dichlorfluorescein, Supelco®
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ Molekulargewicht: 401.20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005047 CAS-Nummer: 76-54-0 EINECS: 200-968-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 401.2 g/mol |
Bulk Density | 390 kg/m3 |