Di-tert-butylmalonat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

406620100 406620500
ACRO406620100EA 50.2 EUR
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butylmalonat 98%
Di-tert-butylmalonat
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Molekulargewicht: 216.28 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0.966 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008810
CAS-Nummer: 541-16-2
EINECS: 208-769-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR