2-Hydroxycyclohexanon dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H24402-25G
H24402-5G
SIALH24402-25GEA
324
EUR
SIALH24402-25G
SIALH24402-5G
2-Hydroxycyclohexanon dimer, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxycyclohexanon dimer
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molekulargewicht: 228.28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151157 CAS-Nummer: 30282-14-5 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1 III |