2-Hydroxycyclohexanon dimer ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27199.14 H27199.06
H27199.14EA 195 EUR
H27199.14 H27199.06
2-Hydroxycyclohexanon dimer ≥90%
2-Hydroxycyclohexanon dimer
Purity: 90+% CAS No.: 30282-14-5 Molecular Formula: C12H20O4 Formula Weight: 228.28 Flash Point: 79°(174°F) Melting Point: 100-107° Boiling Point: 83-86°/13mm UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00151157
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekulargewicht: 228.28 g/mol
Siedepunkt: 83…86 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 100…107 °C
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151157
CAS-Nummer: 30282-14-5
UN-Nummer: 1325