Chrom(III)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
342432-100G 342432-500G
SIAL342432-100GEA 92.5 EUR
SIAL342432-100G SIAL342432-500G
Chrom(III)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Formel: Cr₂O₁₂S₃·H₂O
MDL Number: MFCD00150215
CAS-Nummer: 15244-38-9
EINECS: 233-253-2