Methyltributylammoniumchlorid ≥75% Aliquat 175
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tributylmethylammonium chloride, N,N-Dibutyl-N-methylbutan-1-aminium chloride
L18019.36 L18019.22
L18019.36EA 71.4 EUR
L18019.36 L18019.22
Methyltributylammoniumchlorid ≥75% Aliquat 175
Methyltributylammonium chloride
CAS No.: 56375-79-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3NCH3Cl Formula Weight: 235.84 Melting Point: -33° Boiling Point: 84-85°/101mm Beilstein Reference: 6300212
Formel: C₁₃H₃₀ClN
Siedepunkt: 84…85 °C (101 mmHg)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 0.964
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011847
CAS-Nummer: 56375-79-2
EINECS: 260-135-8