7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3,4-Tetrahydro-7-(trifluoromethyl)quinoline
L10150.03
L10150.06
L10150.MD
L10150.03EA
154
EUR
L10150.03
L10150.06
L10150.MD
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin ≥97%
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Purity: 97%
CAS No.: 450-62-4
Molecular Formula: C10H10F3N
Formula Weight: 201.19
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 135-140°/22mm
MDL No.: MFCD00079784
Formel:
C₁₀H₁₀F₃N Molekulargewicht: 201.19 g/mol Siedepunkt: 135…140 °C (22 mmHg) Schmelzpunkt: 30…34 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079784 CAS-Nummer: 450-62-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...