Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diethyl 2-oxomalonate
A12771.06 A12771.14 A12771.22
A12771.06EA 51.2 EUR
A12771.06 A12771.14 A12771.22
Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat) 95%
Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat)
Purity: 95% CAS No.: 609-09-6 Molecular Formula: C7H10O5 Formula Weight: 174.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: ca -70° Boiling Point: 208-210° Beilstein Reference: 971873 Merck Reference: 14,5913 MDL No.: MFCD00009121
Formel: C₇H₁₀O₅
Siedepunkt: 208…210 °C
Schmelzpunkt: ∼–70 °C
Dichte: 1.142
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009121
CAS-Nummer: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Merck Index: 14,5913