Ethyl 3-isothiocyanatopropionat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Isothiocyanatopropionic acid ethyl ester
L10911.03
L10911.06
L10911.03EA
72.8
EUR
L10911.03
L10911.06
Ethyl 3-isothiocyanatopropionat ≥97%
Ethyl 3-isothiocyanatopropionat
Purity: 97%
CAS No.: 17126-62-4
Molecular Formula: C6H9NO2S
Formula Weight: 159.20
Refractive Index: 1.5014
Odour: Pungent
Boiling Point: 75-76°/8mm
Beilstein Reference: 1705633
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041130
Formel:
C₆H₉NO₂S Siedepunkt: 75…76 °C (8 mmHg) Dichte: 1.12 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041130 CAS-Nummer: 17126-62-4 ADR: 8,III |