Aluminiumstearat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39125.A1 39125.A7
39125.A1EA 83.5 EUR
39125.A1 39125.A7
Aluminiumstearat, tech.
Aluminiumstearat
CAS No.: 637-12-7 Molecular Formula: Al[CH3(CH2)16CO2]3 Formula Weight: 877.42 Physical Form: Powder Melting Point: 105-115° Merck Reference: 14,364 MDL No.: MFCD00036389
Formel: C₅₄H₁₀₅AlO₆
Schmelzpunkt: 105…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036389
CAS-Nummer: 637-12-7
EINECS: 211-279-5
Merck Index: 14,364