2-(2-Bromacetyl)thiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H51060.03
H51060.06
H51060.03EA
291
EUR
H51060.03
H51060.06
2-(2-Bromacetyl)thiophen ≥97%
2-(2-Bromacetyl)thiophen
Purity: 97%
CAS No.: 10531-41-6
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-130°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02677721
Formel:
C₆H₅BrOS Siedepunkt: 127…130 °C (7 mmHg) Schmelzpunkt: 29…33 °C Dichte: 1.62 |
MDL Number:
MFCD02677721 CAS-Nummer: 10531-41-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |