Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
347740010
347740050
ACRO347740010EA
126
EUR
ACRO347740010
ACRO347740050
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
Formel:
C₂₀H₃₀Fe Schmelzpunkt: 277 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058736 CAS-Nummer: 12126-50-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |