3-Methylcyclopentan-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270008-1KG-K
W270008-25KG-K
W270008-5KG-K
SIALW270008-1KG-KEA
156
EUR
SIALW270008-1KG-K
SIALW270008-25KG-K
SIALW270008-5KG-K
3-Methylcyclopentan-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
3-Methylcyclopentan-1,2-dion
Formel:
C₆H₈O₂ Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001417 CAS-Nummer: 765-70-8 EINECS: 212-154-8 |