3-Isobutyl-1-methylxanthin
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyme: 2,6-Dihydroxy-3-isobutyl-1-methylpurine, IBMX, 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 50 EUR
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3-Isobutyl-1-methylxanthin
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
Molekulargewicht: 222.25 g/mol
Schmelzpunkt: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS-Nummer: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3