(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxyphenylacetic acid
BTB09242.1 BTB09242.10 BTB09242.50
MAYBBTB09242.1EA 0 EUR
MAYBBTB09242.1 MAYBBTB09242.10 MAYBBTB09242.50
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
(3-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 305,95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004334
CAS-Nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8