Deuteriumoxid (99.90% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
84541.0500EA 2030 EUR
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuteriumoxid (99.90% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference