Acetonitril ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00665.1000
1.00665.2500
1.00665.1000EA
85.4
EUR
1.00665.1000
1.00665.2500
Acetonitril ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molekulargewicht: 41.05 g/mol Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45.7 °C Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN-Nummer: 1648 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |