Aceton ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00658.2500 1.00658.1000
1.00658.2500EA 144 EUR
1.00658.2500 1.00658.1000
Aceton ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS, Supelco®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Molekulargewicht: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Schmelzpunkt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN-Nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.05%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis