Laborflaschen, Weithals, mit Schraubverschluss und Gewinde GL 45
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41331130 41331124
HECH41331130EA 38.5 EUR
HECH41331130 HECH41331124
Laborflaschen, Weithals, mit Schraubverschluss und Gewinde GL 45
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas, braun, beschichtet.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit Schraubverschluss und Ausgießring.