Mischzylinder, hohe Form, USP, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
USP32408 USP32420 USP32428 USP32438 USP32448 USP32454 USP32462
BRNDUSP32408EA 63.6 EUR
BRNDUSP32408 BRNDUSP32420 BRNDUSP32428 BRNDUSP32438 BRNDUSP32448 BRNDUSP32454 BRNDUSP32462
Mischzylinder, hohe Form, USP, BLAUBRAND®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, Klasse A, gekennzeichnet auf Konformität.
  • Mit USP Einzelzertifikat
  • Auf Einguss justiert (TC, 'In')
  • Sechskant-Glasfuß, PP-Stopfen (außer Mischzylinder mit 500 und 1000 ml Inhalt, PE-Stopfen)
  • Ringteilung anHauptpunkten, Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
*Höhe ohne Stopfen.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788.