Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, DAkkS-Zertifikat, BLAUBRAND® ETERNA
Lieferant: Brand
DAKKS32762 DAKKS32720 DAKKS32738 DAKKS32754 DAKKS32764 DAKKS32708
BRNDDAKKS32762EA 139 EUR
BRNDDAKKS32762 BRNDDAKKS32720 BRNDDAKKS32738 BRNDDAKKS32754 BRNDDAKKS32764 BRNDDAKKS32708
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, DAkkS-Zertifikat, BLAUBRAND® ETERNA
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, konformitätszertifiziert.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat inklusive
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Sechseckiger Glasfuß, mit Ausguss
  • Ringmarkierungen an den Hauptgraduierungen, Markierungen und Beschriftungen in ETERNA-Braunfärbung
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten