Automatische Büretten, Schilling-Form, PMMA, Klasse B
Lieferant: witeg Labortechnik
7.010.125 7.010.150
661-2405EA 105 EUR
661-2405 661-2410
Automatische Büretten, Schilling-Form, PMMA, Klasse B
Büretten
Automatische Büretten, Klasse DIN-B, Graduierung mit kurzen Linien, klarer Kunststoff (PMMA).
  • Druckknopf für präzise Titration
  • Komplett mit Polyethylen-Reservoir
  • Inklusive stabilem Standfuß
  • Automatische Nullpunktbestimmung
Flüssigkeitsabgabezeit 30 bis 60 Sekunden, ohne Wartezeit.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten