Rückhalteseil zur Arbeitsplatzpositionierung, MC03
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1002878 1002879 1002880
139-0218EA 211 EUR
139-0218 111-1371 111-1372
Rückhalteseil zur Arbeitsplatzpositionierung, MC03
Fallschutz Verbindungsmittel und Seile
Diese Rückhalteseile eignen sich ideal für Arbeiter, die in großer Höhe in einer sicheren Position mit ausreichend Halt freihändig arbeiten müssen. Das Rückhalteseil wird um eine tragende Konstruktion angebracht und dann an den seitlichen Halteösen am Halte- bzw. Auffanggurt des Arbeiters befestigt.
  • Einfach zu bedienender Seilkürzer mit Aluminiumklemmen für einhändige Verstellung
  • Langlebiges Polyamidseil
  • Mit Karabiner und Schnapphaken mit Metalllegierung (22-mm-Öffnung)
EN 696, EN 362
Zertifizierungen: EN 696, EN 362.