Filterspitzen
Lieferant: BIOTIX
BT10 BT1250 BT1250.N 63300753 63300754
614-1419EA 221 EUR
614-1419 BITXBT1250 BITXBT1250.N BITX63300753 BITX63300754
Filterspitzen
Pipettenspitzen
Dieses Sortiment an sterilen Filterpipettenspitzen verfügt über die effizientesten Aerosolfiltereinheiten der Branche und verhindert zuverlässig die Übertragung von Aerosolen.
  • Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
  • Spitzen aus S3 Polymer mit probensparender Oberfläche, damit es nicht zu Verzögerungen kommt: Spitzen halten praktisch keine Flüssigkeiten zurück, sodass Benutzer wirklich genaue Probenmengen abgeben können
  • ESP™-Nachladesystem ermöglicht das Nachladen von 10 Schalen in nur 90 Sekunden: Spart Zeit, Laborfläche und schont die Umwelt
Ideal für die Durchführung selbst der empfindlichsten Tests.