L-Methionin-[Methyl-13C,Methyl-D3] (99% ¹³C , 99% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Methionine-[methyl-¹³C,methyl-²H₃]
M-Clarity™ quality level = MQ200
299154-1G 299154-250MG
SIAL299154-1GEA 1010 EUR
SIAL299154-1G SIAL299154-250MG
L-Methionin-[Methyl-13C,Methyl-D3] (99% ¹³C , 99% D), Sigma-Aldrich®
L-Methionin-[Methyl-13C,Methyl-D3]
Formel: C₅H₈D₃NO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 73488-65-0