(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W224707-100G-K
W224707-1KG-K
SIALW224707-100G-KEA
102
EUR
SIALW224707-100G-K
SIALW224707-1KG-K
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀H₁₆O Molekulargewicht: 152.24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00869995 CAS-Nummer: 99-48-9 EINECS: 202-757-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...