Calcein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Oftasceina, Fluorescein Complexon, Oftasceinum, 2,7-Bis[bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Oftasceine, 2,2',2'',2'''-(((3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Fluorexon, Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, NSC 298193
410630050 410630250
ACRO410630050EA 128 EUR
ACRO410630050 ACRO410630250
Calcein
Calcein
Formel: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005049
CAS-Nummer: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for Ca determination) Passes test