1-Chlor-4-phenylphthalazin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33125.03 H33125.06
H33125.03EA 106 EUR
H33125.03 H33125.06
1-Chlor-4-phenylphthalazin 96%
1-Chloro-4-phenylphthalazine
Purity: 96% CAS No.: 10132-01-1 Molecular Formula: C14H9ClN2 Formula Weight: 240.69 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00524786
Formel: C₁₄H₉ClN₂
Schmelzpunkt: 158…159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00524786
CAS-Nummer: 10132-01-1