Isoluminol (4-Aminophthalhydrazid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A8264-10G
A8264-1G
A8264-5G
SIALA8264-10GEA
776
EUR
SIALA8264-10G
SIALA8264-1G
SIALA8264-5G
Isoluminol (4-Aminophthalhydrazid), Sigma-Aldrich®
Isoluminol (4-Aminophthalhydrazid)
Formel:
C₈H₇N₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00010560 CAS-Nummer: 3682-14-2 |