Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14597.06 A14597.14 A14597.22
A14597.06EA 70.2 EUR
A14597.06 A14597.14 A14597.22
Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Purity: 98% CAS No.: 521-31-3 Molecular Formula: C8H7N3O2 Formula Weight: 177.16 Odour: Odourless Melting Point: 325-330° Beilstein Reference: 383929 Merck Reference: 14,5600 MDL No.: MFCD00006890
Formel: C₈H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 325…330 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Merck Index: 14,5600