Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
228170010 228170050 228170250
ACRO228170010EA 40.2 EUR
ACRO228170010 ACRO228170050 ACRO228170250
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 99%
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Formel: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149414
CAS-Nummer: 41468-25-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥98.5 %
Phosphorus (P) ≤0.2 % (P inorganic)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm