Iminodibenzyl 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
A19204.14 A19204.22 A19204.36
A19204.14EA 37.8 EUR
A19204.14 A19204.22 A19204.36
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Purity: 97% CAS No.: 494-19-9 Molecular Formula: C14H13N Formula Weight: 195.27 Odour: Odourless Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 152732 MDL No.: MFCD00005070
Formel: C₁₄H₁₃N
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005070
CAS-Nummer: 494-19-9
EINECS: 207-787-1