Iminodibenzyl 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
122070250 122071000
ACRO122070250EA 37.1 EUR
ACRO122070250 ACRO122071000
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Formel: C₁₄H₁₃N
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005070
CAS-Nummer: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %