(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
unter Argon abgefüllt
44614.02 44614.77
44614.02EA 321 EUR
44614.02 44614.77
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridin
CAS No.: 443347-10-2 Molecular Formula: C46H50N2O4P2 Formula Weight: 756.86 Physical Form: Powder, packaged under argon Melting Point: 158-162° MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Formel: C₄₆H₅₀N₂O₄P₂
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974235
CAS-Nummer: 443347-10-2