L(-)-Carnitin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Levocarnitine hydrochloride, L-Carnitine hydrochloride, (R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, LC-80, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, L-Carnitine chloride, (R)-Carnitine hydrochloride, Levocarnitine chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0283-1G C0283-100G C0283-10MG C0283-25G C0283-5G
SIALC0283-1GEA 44.9 EUR
SIALC0283-1G SIALC0283-100G SIALC0283-10MG SIALC0283-25G SIALC0283-5G
L(-)-Carnitin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(-)-Carnitin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₆ClNO₃
Molekulargewicht: 197.66 g/mol
MDL Number: MFCD00066100
CAS-Nummer: 6645-46-1
EINECS: 229-663-6