6-Amino-1,3-dimethyluracil
Lieferant: Thermo Scientific
SB01180.1
SB01180.10
SB01180.50
MAYBSB01180.1EA
0
EUR
MAYBSB01180.1
MAYBSB01180.10
MAYBSB01180.50
6-Amino-1,3-dimethyluracil
6-Amino-1,3-dimethyluracil
Formel:
C₆H₉N₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00006552 CAS-Nummer: 6642-31-5 EINECS: 229-662-0 |