4-(Dimethylamino)zimtaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24741.06
B24741.14
B24741.06EA
84
EUR
B24741.06
B24741.14
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd ≥98%
4-(Dimethylamino)zimtaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 6203-18-5
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Melting Point: 137-144°
Beilstein Reference: 972369
Formel:
C₁₁H₁₃NO Schmelzpunkt: 137…144 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007002 CAS-Nummer: 6203-18-5 EINECS: 228-267-0 |