5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
6368.1 6368.2 6368.3
ROTH6368.1EA 0 EUR
ROTH6368.1 ROTH6368.2 ROTH6368.3
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)
Formel: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Molekulargewicht: 433.6214 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00040636
CAS-Nummer: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1