Calciumorthoarsenat ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calcium arsenate
39219.18
39219.30
39219.18EA
137
EUR
39219.18
39219.30
Calciumorthoarsenat ≥95%
Tricalcium diarsenate
Purity: 95%
CAS No.: 7778-44-1
Molecular Formula: Ca3(AsO4)2
Formula Weight: 398.03
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 3.62
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1573
MDL No.: MFCD00049407
Formel:
As₂Ca₃O₈ Dichte: 3.62 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049407 CAS-Nummer: 7778-44-1 EINECS: 231-904-5 UN-Nummer: 1573 ADR: 6.1,II |