Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat, (H₂O 1-5%) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kobayashi's Reagent, NaBArF24
H30014.03
H30014.06
H30014.14
H30014.03EA
168
EUR
H30014.03
H30014.06
H30014.14
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat, (H₂O 1-5%) ≥97%
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat
Purity: 97%
CAS No.: 79060-88-1
Molecular Formula: C32H12BF24Na
Formula Weight: 886.20
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00043323
Formel:
C₃₂H₁₂BF₂₄Na Schmelzpunkt: 310 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043323 CAS-Nummer: 79060-88-1 |