Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Potassiumtetrakis(4-chlorophenyl)borate
L05609.03 L05609.MD
L05609.03EA 133 EUR
L05609.03 L05609.MD
Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat ≥98%
Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat
Purity: 98% CAS No.: 14680-77-4 Molecular Formula: C24H16BCl4K Formula Weight: 496.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4117827
Formel: C₂₄H₁₆BCl₄K
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043105
CAS-Nummer: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0